Key Documents
1.02041
Supelco
Cesium chloride
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Cesium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClCs
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-600-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
646 °C
Solubilité
1860 g/L
Densité
3.97 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1800 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable