Z743890
ART® SoftFit L Reload System
HLT 300L, size 300 μL, reload insert, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
HLT 300L
reload insert
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3732-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
300 μL