Key Documents
W272604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nonynoate
99%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Numéro FEMA:
2726
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
479
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.156
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
121 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; violet
Chaîne SMILES 
CCCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Roman Rieger et al.
Journal of autoimmunity, 27(1), 7-16 (2006-08-01)
Antimitochondrial antibodies (AMA) are unique among autoimmune serologic reactants because of their extremely high association with the index disease primary biliary cirrhosis (PBC). This autoantibody response is specifically directed only to the lipoyl domain of the mitochondrial 2-oxo-acid dehydrogenase complexes
Allergic contact dermatitis from methyl heptine and methyl octine carbonates.
J S English et al.
Contact dermatitis, 18(3), 174-175 (1988-03-01)