Documents
S630403
5-NITRO-2-(P-TOLUENESULFONAMIDO)PHENYL P-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.477
Numéro MDL:
Autres remarques