Key Documents
GF97677703
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
NB000301, Columbium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141730
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 976-777-03
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.025 mm
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable