Key Documents
GF04983497
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
Synonyme(s) :
AL603102
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 049-834-97
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable