F15323
2-Fluorotoluene
≥99%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
21 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Clé InChI
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C