Key Documents
CLS71021X
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
black, volume 0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-1X
Plage de mesure du volume
0.5 mL, accuracy: 0.012 mL
Longueur
318 mm
Capacité
0.5 mL
Couleur
black
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.