Key Documents
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
Synonyme(s) :
Corning® 3740
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
Fabricant/nom de marque
Corning 3740-XL
Hauteur
130 mm
Capacité
500 mL , to top of siphon
Chambre, D.I. × H
64 mm × 220 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.