Key Documents
C81217
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-phenyl-1-propene
97%
Synonyme(s) :
3-Phenylallyl bromide, Cinnamyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.07
Numéro Beilstein :
605833
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.621 (lit.)
Point d'ébullition
103 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Densité
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
Clé InChI
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges