Principaux documents
908274
Sigma-Aldrich
3-Chlorotyrosine-13C9,15N hydrochloride
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C9H11Cl215NO3
Poids moléculaire :
262.02
Code UNSPSC :
41116105
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+10
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable