Key Documents
900846
Sigma-Aldrich
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H6O4
Poids moléculaire :
148.07
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable