779539
L-Cystine
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.5%
Synonyme(s) :
(R,R)-3,3′-Dithiobis(acide 2-aminopropionique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Pureté
≥98.5%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -224 to -218°
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤0.02% ammonium
≤0.2% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.2% loss on drying
Pf
>240 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤5 ppm
Adéquation
clear, colorless for appearance of solution
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable