Key Documents
724122
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-tert-butylthiazole
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4-(1,1-dimethylethyl)thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539
Densité
1.383 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1csc(Br)n1
InChI
1S/C7H10BrNS/c1-7(2,3)5-4-10-6(8)9-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
ILKZEOZQPGBUCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.9 °C