Key Documents
630667
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4500 (lit.)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
ZBBGKXNNTNBRBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
V Pichot et al.
Scientific reports, 7(1), 14086-14086 (2017-10-28)
Detonation nanodiamonds exhibit strong nonlinear optical properties depending on their electronic properties. In the present paper, the nanodiamond functional groups are chemically modified to obtain nanodiamonds with primary amines on their surface. The optical properties of such nanodiamonds placed in