Key Documents
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CO2NH4
Poids moléculaire :
80.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable