60987
Spearmint oil
natural, from Mentha spicata L.
Synonyme(s) :
Mentha spicata
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mentha spicata L.
Qualité
natural
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.50
Point d'ébullition
228 °C (lit.)
Densité
0.950 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter