Documents
423467
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Cu13CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
454 °C (lit.)
Densité
2.920 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
Clé InChI
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen,Bone marrow
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable