379298
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline
97%
Synonyme(s) :
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline, 4-Amino-4′-(dimethylamino)azobenzene, 4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, p,p′-DMPA-aniline, p,p′-Dimapa-aniline, Disperse Black 3
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H16N4/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(15)4-6-12/h3-10H,15H2,1-2H3/b17-16+
Clé InChI
BVRIUXYMUSKBHG-WUKNDPDISA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable