371475
2,2-Dimethylcyclopentanone
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6(7)8/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,6,6-trimethyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, a spirosuccinimide moiety of asperparaline A
- novel spiropentanopyrrolizidine oxime alkaloids, namely 2′,3′,5′,6′,7′,7a′-hexahydro-2,2-dimethylspirocyclopentane-1
- δ,δ-dimethyl-δ-valerolactone, via Baeyer-Villiger oxidation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup