270474
Méthanol
≥99.93%, gradient grade, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
product name
Méthanol, suitable for HPLC, gradient grade, 99.93%
Qualité
gradient grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Description
gradient analysis <= 0.005 254nm
Pureté
99.93%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Produit purifié par
sub-micron filtration
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
APHA: ≤10
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 203 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Adéquation
passes test for HPLC
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves