Key Documents
173614
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
99%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro Beilstein :
506746
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4443 (lit.)
Point d'ébullition
169-171 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylcyclohexanone was used in the synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ming-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(16), 3285-3290 (2009-07-31)
Starting from 4-methylcyclohexanone (7), a concise total synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form, has been accomplished in 14 steps with an overall yield of 14.5%.