Chromatographie sur couche mince
La chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC) est une méthode qui s'appuie sur l'affinité, utilisée pour séparer les composés d'un mélange. La CCM est une méthode de séparation extrêmement polyvalente qui est largement employée dans l'analyse qualitative et quantitative d'échantillons. Elle peut servir à analyser quasiment toutes les classes de substances, y compris les pesticides, les stéroïdes, les alcaloïdes, les lipides, les nucléotides, les glycosides, les sucres et les acides gras.
Catégories à la une
Vous pouvez choisir des plaques CCM classiques avec un support en silice, en aluminium, en verre ou en plastique ou bien des plaques HPTLC (CCM haute performance), des plaques CCM et HPTLC de qualité MS et des plaques CCM préparative (ou PLC).
Réalisez des séparations précises grâce à notre vaste collection de colonnes dédiées à la HPLC. Gagnez en rétention, en résolution et en sélectivité. Commandez dès maintenant.
Votre source d'approvisionnement pour les solvants : trouvez le solvant qu'il vous faut parmi les marques Supelco®, SigmaAldrich® et SAFC®, couvrant les utilisations analytiques, biopharmaceutiques et de laboratoire. Commandez en ligne.
Découvrez une vaste gamme d'acides : Supelco® pour l'analyse, Sigma-Aldrich® pour les laboratoires et SAFC® pour le secteur biopharmaceutique, offrant des solutions adaptées aux divers besoins.
En CCM, la phase stationnaire est une fine couche de matériau adsorbant, habituellement du gel de silice ou de l'oxyde d'aluminium, déposée à la surface d'une plaque inerte, généralement du verre, du plastique ou de l'aluminium. Une gouttelette d'échantillon est déposée à une extrémité de la plaque de CCM, puis la plaque est placée à la verticale dans une chambre d'élution close contenant un solvant organique (la phase mobile). Cette phase mobile progresse sur la plaque vers le haut par capillarité et les constituants de l'échantillon migrent sur des distances différentes, en fonction de leurs différentes affinités pour la phase stationnaire et la phase mobile. Lorsque le solvant atteint le haut de la plaque, cette dernière est retirée de la chambre et séchée. Les constituants ainsi séparés apparaissent sur la plaque sous forme de taches (ou spots), et le facteur de rétention (Rf) de chaque constituant est déterminé.
Processus et principes de la CCM
La CCM repose sur le principe de la chromatographie classique selon lequel les constituants d'un mélange se séparent entre une phase stationnaire et une phase mobile liquide en fonction de leurs affinités différentielles pour les deux phases.
Facteur de rétention (Rf) en CCM
Le facteur de rétention (Rf) mesure le déplacement des composés sur la plaque de CCM. Rf est défini comme la distance parcourue par un constituant individuel, divisée par la distance totale parcourue par le solvant. Sa valeur est toujours comprise entre zéro et un.
Rf = | distance parcourue par le constituant |
distance parcourue par le solvant |
En général, plus le constituant se lie à l'adsorbant de la phase stationnaire, plus sa migration sur la plaque de CCM est lente. Comme les adsorbants utilisés en CCM sont généralement polaires, les composés non polaires tendent à migrer plus rapidement sur la plaque, donnant un Rf élevé, alors que les composés polaires tendent à migrer plus lentement et ont un Rf plus faible.
Applications de la CCM
La CCM est largement utilisée dans de nombreuses industries et de nombreux domaines de recherche, notamment dans le domaine pharmaceutique, en analyse clinique, en toxicologie environnementale, dans l'agro-alimentaire, dans l'analyse de l'eau et des pesticides, et en cosmétique. Voici quelques applications types de la CCM :
- Analyse de résidus médicamenteux et d'antibiotiques dans les échantillons agro-alimentaires et environnementaux
- Identification et quantification des colorants, des ingrédients, des conservateurs et des édulcorants dans les produits agro-alimentaire et cosmétiques
- Contrôle qualité et tests de pureté sur les formulations pharmaceutiques
- Criblage rapide et à haut débit avant analyse par HPLC
- Évaluation de l'avancement des réactions chimiques
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
- Discover the history of thin-layer chromatography (TLC) and its key milestones that have shaped analytical chemistry over the past century.
- HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Afficher tout (13)
Protocoles apparentés
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
- Afficher tout (13)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]