Merck
Todas las fotos(1)
Documentos clave
PM2547050
Millipore
PTFE Membrane Filter, 2.0 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Sinónimos:
PTFE for PM2.5 Particle Monitoring, PTFE, hydrophobic, 2.0 µm, 47 mm, white, plain, polypropylene ring, sequential serial number
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
filter diam.
46.2 mm
thickness
40 μm
matrix
Fluoropore®
pore size
2.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Filter Type: Screen filter
Particulates and contaminants in the air affect human capital, the most precious natural resource. Recognizing the need to protect this resource, industries, governments and regulatory agencies around the world monitor ambient air. Millipore′s PTFE Membrane for PM2.5 Particle Monitoring has been developed using US EPA test standards.
Application
PM 2.5 particle monitoring
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico