(S)-3-Amino-2-methylpropionic acid
Sinónimos:
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (S)-β2-Homoalanine
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Products
Marca
Peso de la fórmula
Forma física
Pureza
Nivel de calidad
Isómero óptico