Merck
Suplementos para cultivo celular
Los suplementos para cultivo celular permiten a los laboratorios personalizar y aumentar las formulaciones de los medios para adaptarse a aplicaciones específicas de los cultivos celulares como la producción de proteínas, la producción de hibridomas, las aplicaciones con células CHO (ovario de hámster chino), otros procedimientos de trabajo sin suero y mucho más. Los suplementos probados en cultivos celulares y en cultivos celulares de insectos que se recogen en esta página se han probado en distintas aplicaciones para determinar su idoneidad en sistemas de cultivo celular. De este modo se elimina la necesidad de que los laboratorios analicen estos suplementos antes de utilizarlos en una aplicación de cultivo celular. 
Más información sobre:
Suplemento ITS
Reactivos para hibridomas
Aminoácidos, antibióticos y otros suplementos para cultivos celulares
Categorías populares
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Suplemento ITS
Las formulaciones de medios para cultivo celular carentes de suero y con una cantidad reducida de suero suelen requerir enriquecimiento con los factores normalmente presentes en el suero que son necesarios para un crecimiento saludable del cultivo. El reactivo ITS se utiliza como suplemento basal cuando el objetivo es reducir o eliminar el uso de suero bovino fetal (FBS) en medios de cultivo, cuando los medios de cultivo deben carecer de productos de origen animal o para adaptar los nutrientes y sus concentraciones a aplicaciones específicas de cultivo celular. ITS debe su nombre a los nutrientes que lo constituyen insulina, transferrina y selenio. Las variantes de esta combinación de nutrientes son: SITE (selenio, insulina, transferrina, etanolamina) y formulaciones mejoradas que también pueden incorporar ácido linoleico, ácido oleico y/o seroalbúmina bovina (BSA).
La función biológica de los constituyentes clave en ITS y sus variantes es la siguiente:
  • La insulina es una hormona polipeptídica que promueve la absorción celular de la glucosa y los aminoácidos
  • La transferrina es una proteína transportadora de hierro. El hierro, un oligoelemento esencial, puede ser tóxico en su forma libre. Para enriquecer las células en cultivo, el hierro se suministra unido a la transferrina.
  • El selenio o selenito de sodio es un oligoelemento esencial normalmente presente en el suero.
  • La etanolamina es un ácido graso que contribuye significativamente a la proliferación de las células de hibridoma. Se agrega con frecuencia a los suplementos para optimizar los medios de cultivo de hibridomas.
  • El piruvato de sodio proporciona una fuente añadida de carbono para ciertos sistemas de cultivo.
Reactivos para hibridomas
Los métodos tradicionales para la producción de anticuerpos monoclonales se han basado en el uso de medio enriquecido con suero de origen animal. Cuando estos anticuerpos se emplean para investigación o aplicaciones de diagnóstico in vitro, la presencia de suero no plantea preocupaciones normativas significativas, y los esfuerzos por desarrollar medios carentes de suero se han centrado principalmente en la reducción de los costes. A medida que aumenta la utilización de los anticuerpos como biofármacos, va aumentando la necesidad de medios y reactivos que garanticen cultivos sólidos de hibridomas sin tener que utilizar sueros y otros productos de origen animal.
Nuestros suplementos Hybri-Max™ se prueban en cultivos para obtener un rendimiento óptimo en el cultivo de hibridomas. Estos y otros suplementos designados para hibridomas propician un cultivo sólido en los laboratorios de anticuerpos monoclonales.
Aminoácidos, antibióticos y otros suplementos para cultivos celulares
Nuestros suplementos de aminoácidos probados en cultivos celulares contienen reactivos de poliamina y aminoácidos individuales que permiten el enriquecimiento personalizado de las formulaciones de los medios para cultivo celular. Nuestras completas disoluciones de enriquecimiento de cultivos celulares contienen colesterol, lactoferrina, ácido linoleico, glucagón, ciclodextrina, extractos de levadura, antioxidantes, vitaminas, antibióticos y más.