MilliporeSigma
InicioAplicaciones de la reacción en cadena de la polimerasaOligoEvaluator™ para el cálculo de la Tm y el análisis de cebadores
OligoEvaluator™ para el cálculo de la Tm y el análisis de cebadores
OligoEvaluator™ para cebadores de ADN o ARN
OligoEvaluator es una herramienta de análisis de cebadores para oligonucleótidos. Analiza la estructura secundaria, la formación de dímeros del cebador y las características físicas de los oligonucleótidos. 
Nos complace ofrecer OligoEvaluator™, nuestra calculadora virtual de secuencias de oligonucleótidos que proporciona valores de análisis de cebador para PCR:
  • Recuento de bases
  • Peso molecular
  • Coeficiente de extinción
  • Tipo de oligo
  • µg/DO a 260 nm
  • Longitud (pares de bases)
  • Temperatura de fusión del cebador Tm (°C)
  • Contenido de GC, %
  • Pinza GC
  • Longitud por ciclo (pb)
  • Estructura secundaria
  • Comprobación de los dímeros del cebador
  • Enlace de secuencia BLAST
OligoEvaluator™ es fácil de usar: seleccione ADN o ARN, pegue su secuencia y haga clic en calcular para que la herramienta OligoEvaluator™ devuelva los valores. Todas las propiedades informadas están disponibles para exportar a una cómoda plantilla de Excel.
Cálculo de las propiedades del oligo, resuspensión y dilución
La OligoEvaluator™ consta de tres módulos. Elija análisis para ver las propiedades completas de hasta 10 cebadores a la vez. Resuspensión y dilución son módulos independientes de la calculadora dentro de OligoEvaluator™.
MódulosCaracterísticas
AnálisisIntroduzca hasta 10 secuencias a la vez, y la herramienta devolverá valores para todas las propiedades físicas principales, como el peso molecular, la temperatura de fusión, la estructura secundaria y la formación de dímeros del cebador (la información sobre la estructura secundaria y la formación de dímeros se suministra en formato de texto fácil de interpretar, por ejemplo, estructura secundaria - fuerte)
ResuspensiónIntroduzca la cantidad, la concentración deseada y el peso molecular, y la herramienta devolverá el volumen de agua o disolución tampón necesario para resuspender un oligonucleótido seco
DiluciónIntroduzca la concentración de reserva (resuspensión), el volumen final deseado y la concentración final deseada, y la herramienta devolverá el volumen de disolución de reserva necesario para la dilución
Funciones avanzadas de la calculadora
CaracterísticaDescripción
Condiciones de reacciónRevisa el análisis de la estructura secundaria y la formación de dímeros del cebador para comprobar si hay plegamiento problemático
Búsqueda de BLASTComprueba la homología de secuencia de los oligonucleótidos
Condiciones de reacción
Definiciones y valores utilizados en la calculadora OligoEvaluator™
ParámetroValor
Concentración del oligoEl valor predeterminado = 250,0 nM.
Concentración de iones monovalentesEsta es la concentración de todos los iones monovalentes, por ejemplo, K+, presentes en la mezcla de reacción. El K+ fomenta la hibridación al reducir la repulsión de carga entre los cebadores con carga negativa y los esqueletos del molde.
El valor predeterminado = 100,0 mM.
Concentración de iones Mg++ libresEsta es la concentración de Mg2+ (ion magnesio) en la mezcla de reacción. El Mg2+ es un cofactor requerido por las ADN polimerasas termoestables.
El valor predeterminado = 5,0 mM.
Na[+] total equivalenteEl equivalente de sodio se calcula de la siguiente manera:
[Na+] = concentración de iones monovalentes + 4 x (Mg2+libre) 1/2(todo en molaridad)
El valor predeterminado = 382,84 mM
Temperatura para el cálculo de energía libreEsto se utiliza para calcular la energía libre de Gibbs (ΔG) en la fórmula: ΔG = ΔH - T ΔS.
El valor predeterminado = 25,0 °C (298 K).
¿Cómo se calcula la temperatura de hibridación de un cebador?
El OligoEvaluator™ proporciona la temperatura de fusión para los oligos. Solo tiene que introducir la secuencia en el módulo Análisis de la calculadora, y encontrará la Tm indicada en la séptima columna. La temperatura de hibridación suele ser varios grados inferior al valor de la Tm.. Puede encontrar información más detallada sobre la temperatura de fusión en nuestro artículo sobre Temperatura de fusión de oligonucleótidos.
Productos
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch