MilliporeSigma
InicioFotometría y reflectometríaDeterminación fotométrica de nitratos en efluentes
Determinación fotométrica de nitratos en efluentes
Determinación fotométrica de nitratos en efluentes
Introducción
El exceso de nitratos en los efluentes puede ser problemático, ya que puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas y problemas medioambientales consecutivos. Uno de estos problemas es la eutrofización —crecimiento excesivo de algas y plantas— que puede afectar negativamente a los ecosistemas acuáticos.1 Por consiguiente, es fundamental supervisar la concentración de nitratos por razones medioambientales. Aquí se describe la determinación de los nitratos en los efluentes utilizando reflectometría y el kit de ensayo de nitratos Reflectoquant®.
Método experimental
Se aplican los números de referencia de kit de ensayo para los siguientes métodos:
  • 1.14542; 1.14773: En el ácido sulfúrico concentrado, los iones nitrato reaccionan con un derivado del ácido benzoico para formar un compuesto nitro rojo que se determina mediante fotometría.
  • 1.14563; 1.14764; 1.09713: En una disolución sulfúrica y fosfórica, los iones nitrato reaccionan con el 2,6-dimetilfenol (DMP) para formar 4-nitro-2,6-dimetilfenol que se determina mediante fotometría. El método es análogo al de DIN 38405-9.
Reactivos, instrumentos y materiales
Kits de ensayo
Uno de los siguientes kits de ensayo es necesario para este análisis:
  • Método de ensayo de nitratos en cubeta Spectroquant®: fotométrico 0,5 - 18,0 mg/l de NO3-N; 2,2 - 79,7 mg/l de NO3+ (1.14542)
  • Método de ensayo de nitratos en cubeta Spectroquant®: fotométrico DMP 0,5 - 25,0 mg/l de NO3-N; 2,2 - 110,7 mg/l de NO3+ (1.14563*)
  • Método de ensayo de nitratos en cubeta Spectroquant®: fotométrico DMP 1,0 - 50,0 mg/l de NO3-N; 4 - 221 mg/l de NO3+ (1.14764*)
  • Método de ensayo de nitratos Spectroquant®: fotométrico 0,2 - 20,0 mg/l de NO3-N; 0,9 - 88,5 mg/l de NO3+ (1.14773)
  • Método de ensayo de nitratos Spectroquant®: fotométrico DMP 0,10 - 25,0 mg/l de NO3-N; 0,4 - 110,7 mg/l de NO3+ (1.09713*)
*no compatible con el Move 100
Instrumentos
Uno de los siguientes instrumentos es necesario para este análisis
  • Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 (173016)
  • Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (173018)
  • Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (173018)
  • Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 (1.09748)
  • Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 (1.09751)
  • Fotómetro Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)
  • Colorímetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
Materiales
  • Cubetas rectangulares de 10 mm (1.14946) y/o
  • Cubetas rectangulares de 20 mm (1.14947) y/o
  • Cubetas rectangulares de 50 mm (1.14944)
Preparación de la muestra
Los artículos 1.14542 y 1.14773 toleran muestras con elevado contenido de cloruros (> 1000 mg/l). La tolerancia de DQO es baja para ambos (1 %). Los artículos 1.14563 y 1.09713 toleran elevados contenidos de cloruros (1000 mg/l) y DQO (500 mg/l), pero no presentan coloración.
Las muestras turbias deben filtrarse antes de su determinación.
Análisis
Determinación con los kits de ensayo mencionados antes.
Cálculo
Contenido de nitratos en mg/l de NO3-N = valor del análisis en mg/l de NO3-N.
Productos relacionados
Loading
Referencias bibliográficas
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002