MilliporeSigma
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Cobre (total) en los piensos
Método analítico: Cobre (total) en los piensos
Instrumentos y reactivos:
Nº de ref. 173016  Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de ref. 173017  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de ref. 173018  Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 o
Nº de ref. 109748  Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de ref. 109751  Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de ref. 173632  Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de ref. 114946  Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de ref. 114947  Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de ref. 114944  Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de ref. 114553  Ensayo de cobre en cubeta Spectroquant®
Nº de ref. 114767  Ensayo de cobre Spectroquant®
Nº de ref. 100731  Ácido sulfúrico al 95 - 97 % para análisis
Nº de ref. 107209  Peróxido de hidrógeno al 30 % (Perhydrol®) para análisis
Nº de ref. 105432  Disolución de amoniaco al 25 % para análisis
Nº de ref. 109535  Tiras indicadoras universales MColorpHastTM pH 0 - 14
Nº de referencia 116754  Agua para análisis
Filtro plegado
Preparación de la muestra:
Mezcle 1,0 g de material en polvo fino con 15 ml de ácido sulfúrico al 95 - 97 % en un vaso de precipitados de vidrio de 400 ml cubierto con un cristal de reloj y caliente durante 30 minutos en la placa calefactora. Después de enfriar, pipetee lenta y cuidadosamente 15 ml de Perhydrol® a la disolución. Caliente la disolución una vez más en el vaso de precipitados cubierto hasta que se vuelva incolora.
Después, caliente la mezcla durante poco tiempo en el vaso de precipitados descubierto para que se evaporen los ácidos, hasta que solo quede un residuo cristalino húmedo. Después de añadir otros 15 ml de Perhydrol®, deje evaporar la mezcla una vez más casi hasta sequedad.
Disuelva este residuo en agua para análisis, transfiéralo a un matraz aforado de 100 ml y complételo hasta el volumen con agua para análisis. Después de mezclar, filtre a través de un filtro plegado para eliminar los silicatos. En algunos casos puede ser necesario ajustar el pH antes del análisis. El intervalo de pH óptimo es de 4 - 10; ajuste con una disolución de amoníaco al 25 % y compruébelo con tiras indicadoras universales de pH 0 - 14.
Análisis:
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados
Cálculo:.
Contenido de cobre (total) en mg/kg de Cu= valor de análisis en mg/l x 100