MilliporeSigma
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el peróxido de hidrógeno
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para el peróxido de hidrógeno
Reactivos:
Nº de ref. 109122  Disolución de permanganato de potasio 0,02 mol/l
Nº de ref. 107209 Perhydrol al 30 % para análisis
Nº de ref. 100716  Ácido sulfúrico al 25 % para análisis
Nº de ref. 116754 Agua para análisis
Preparación de una disolución madre:
Coloque 10 ml de Perhydrol 30 % en un matraz aforado de 100 ml calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua para análisis. Transfiera 30 ml (pipeta completa) de esta disolución a un matraz aforado de 1000 ml
calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua destilada. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de aproximadamente 1000 mg/l de peróxido de hidrógeno.
Valoración precisa de la disolución patrón (disolución madre) para el peróxido de hidrógeno:
Pipetee 50,0 ml (pipeta completa) de la disolución madre de peróxido de hidrógeno de aproximadamente 1000 mg/l en un matraz cónico de 500 ml, diluya con 200 ml de agua destilada y añada 30 ml de ácido sulfúrico al 25 %. Valore una disolución de permanganato de potasio 0,02 mol/l hasta que el color cambie a rosa.
Cálculo del contenido exacto de la concentración de peróxido de hidrógeno:
Consumo de permanganato de potasio (ml) x 34,02 = contenido de peróxido de hidrógeno, en mg/l,
Pueden prepararse otras concentraciones experimentales a partir de la disolución de reserva preparada de acuerdo con el procedimiento antes descrito diluyéndola como corresponda.
Estabilidad:
Si se conservan en un lugar fresco (refrigerador), la disolución madre y las otras disoluciones experimentales permanecen estables durante un día.