MilliporeSigma
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC application for HPLC
Materiales
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Cyanuric acid
analytical standard
Ammelide
analytical standard
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Ascentis® Express HILIC HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Formato de amonio
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate
0.2 mL/min
pressure
328 psi (22.6 bar)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(-), SIR mode
injection
2 μL
sample
1 μg/mL in mobile phase