MilliporeSigma
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express C18
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiales
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Ácido taurocólico sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Glucoquenodesoxicolato de sodio
Sodium taurochenodeoxycholate
Taurodesoxicolato de sodio hydrate
≥95% (HPLC)
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Columna para HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Ammonium acetate
LiChropur, eluent additive for LC-MS
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 with acetic acid; [B] acetonitrile
gradient
25 to 40% B in 10 min
flow rate
1.0 mL/min (postcolumn split to MS)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(-), SIR
injection
5 μL
sample
10 mg/L each in mobile phase A