MilliporeSigma
Solvent and pH Effects of Coumarin-Terminated Monolayer on Silver Particles.
Journal of fluorescence (2015-06-10)
Issha Nadirah Ismail, Nurul Izzatil Aisya Asri, Hairul Anuar Tajuddin, Zanariah Abdullah
RESUMEN
A coumarin-terminated self-assembled monolayer on silver particles (C-SAM) from the reduction of silver ions in the presence of compound 3 was successfully prepared by utilizing phase transfer method, and analyzed by FTIR, SEM-EDS, UV-Visible and a particle sizer. The fluorescence behavior of coumarin termini was carried out in ethanol and chloroform with emission wavelength determined at 386 nm, suggesting an interaction between the carbonyl group and the solvent media. The dispersion was then investigated in acidic and basic conditions, showing a direct proportional correlation between the emission and the pH of the aqueous. These results were consistent for interpreting hydrogen bonds, particularly between the carbonyl group with either proton of the alcohol (C=O----H-O-R) or positive species in acidic conditions (C=O----H(+)). The interactions were possible only when the coumarin terminal rearranged in the monolayer and the carbonyl exerted towards the solvent media, while the rest of the molecules were separated from the solvents.
MATERIALES
Referencia del producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Peróxido de hidrógeno solution, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Bicarbonato de sodio, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio, powder, ≥98.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio, ReagentPlus®, 99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Metanol, JIS special grade, ≥99.8%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio, granular, 99.99% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Acetona, JIS special grade, ≥99.5%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio, purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane, 96%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Hidróxido de potasio, anhydrous, ≥99.95% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Potassium thioacetate, 98%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Alcohol etílico puro, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Metanol, SAJ first grade, ≥99.5%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Tolueno, anhydrous, 99.8%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Umbelliferone, 99%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Metanol, anhydrous, 99.8%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Alcohol etílico puro, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Acetona, natural, ≥97%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride solution, ~12 wt. % in 14 M NaOH
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Sulfato de sodio, ≥99.99% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Acetona, SAJ first grade, ≥99.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio, granular, 10-40 mesh, 98%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Supelco
Ethanol solution, 10 % (v/v) in H2O, analytical standard
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Acetona, ≥99%, meets FCC analytical specifications
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Sulfato de sodio, JIS special grade, ≥99.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Peróxido de hidrógeno solution, SAJ first grade, ≥30.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Sulfato de sodio, BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Tolueno, SAJ first grade, ≥99.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Metanol, suitable for HPLC
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00
Sigma-Aldrich
Etanol, ≥99.5%, suitable for HPLC
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
Número de referencia del producto (SKU)Tamaño de envaseDisponibilidadPrecioCantidad
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 187.00
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
EUR 657.00