MilliporeSigma
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama C, aguja extraíble volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama C, aguja extraíble
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama C, aguja extraíble volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Products
Categoría de producto
Fabricante
Longitud (pulgadas)
Volumen (µl)
Forma de la aguja
Tamaño del envase
Manómetro