
trans-Pterostilbene

Sinónimos:
Pterostilbene, 3,5-Dimethoxy-4′-hydroxystilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.30
Products
Peso de la fórmula
Fabricante
Formato
Aplicación
Tipo de material de referencia
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios