MilliporeSigma
Iodomethane-13C solution suitable for NMR (reference standard), 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Iodomethane-13C solution
Iodomethane-13C solution suitable for NMR (reference standard), 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Forma física
Composición química
Nivel de calidad
Isótopo
Técnica