Nombre del producto
Sulfato de sodio puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
Referencia del producto
31481-m
Marca de producto
sial
Número de CAS
7757-82-6
Peso molecular
142.04
Ensayo
Especificación
TITRATABLE ACID≤ 0.05 % (AS H2SO4)
TITRATABLE BASE≤ 0.03 % (AS NAOH)
ASSAY≥ 99.0 %
Assay99.0 - 101.0 % (calc. to dried substance)
INSOLUBLE MATTER≤ 0.01 % (Water insoluble matter)
PH5.2 - 8.0 (5 %, 25 DEG C)
LOSS ON DRYING≤ 0.5 % (130 DEG C)
LOSS ON IGNITION≤ 0.5 % (800 DEG C)
APPEARANCE OF SOLUTIONComplying
HEAVY METALS≤ 5 PPM (AS PB)
ARSENIC≤ 0.0001 %
CALCIUM≤ 20 ppm
IRON≤ 5 ppm
POTASSIUM≤ 0.01 %
MAGNESIUM≤ 25 ppm
ZINC≤ 0.02 %
CHLORIDE (CL)≤ 10 ppm
TOTAL NITROGEN≤ 5 ppm
PHOSPHATE (PO4)≤ 0.001 %