Nombre del producto
Acesulfame K for food analysis, ≥99.0%
Número de producto
04054
Marca de producto
sial
Número CAS
55589-62-3
Peso molecular
201.24
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| ASSAY (HPLC WEIGHT %) | ≥ 99.0 % |
| CARBON CONTENT | 23.87 % (THEORY) |
| HYDROGEN CONTENT | 2.00 % (THEORY) |
| NITROGEN CONTENT | 6.96 % (THEORY) |
| SULFUR CONTENT | 15.93 % (Theory) |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |