Nombre del producto
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid 97%
Referencia del producto
663409
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
23464-98-4
Peso molecular
218.21
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE TO TAN POWDER, CRYSTALS OR CRYSTALLINE
 POWDER AND/OR CHUNKS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 58.4% - 62.7%
 NITROGEN 12.3% - 13.3%
 AND/OR
TITRATION96.5% - 103.5% (WITH NAOH)
GAS LIQUID96.5% (MINIMUM)
 APPROVED JANUARY 2006