Nombre del producto
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Referencia del producto
638862
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
5043-01-6
Peso molecular
190.17
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow and Faint Beige to Light Beige and Faint Brown to Light Brown
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
TITRATION (T) NAOH 0.1M96.5 - 103.5 %
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD72 MONTHS