Nombre del producto
tert-Butyl (tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)carbamate 98%
Referencia del producto
467049
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
132957-40-5
Peso molecular
201.22
Ensayo | Especificación |
---|---|
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 52.4 - 55.1 % |
Nitrogen | 6.7 - 7.2 % |
Purity (GC) | ≥97.5 % |