Nombre del producto
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan 98%
Referencia del producto
428450
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
21411-42-7
Peso molecular
166.28
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Powder with Chunk(s) |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |