Nombre del producto
Methacrylic acid 99%
Referencia del producto
395374
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
79-41-4
Peso molecular
86.09
Ensayo
Especificación
APPEARANCECOLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
TITRATION98.5% - 101.5% (WITH NAOH)
COLOR TEST20 APHA (MAXIMUM)
 REVISED SEPTEMBER 15, 2005 BTR