Nombre del producto
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one 95%
Referencia del producto
324124
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
5381-99-7
Peso molecular
202.53
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO OFF-WHITE OR LIGHT YELLOW CRYSTALS |
OR SOLID AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
AND/OR | |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 94.0-106.0% (WITH AGNO3 AFTER O2 COMBUSTION) |
REVISED JULY 19, 2006 RJM |