Nombre del producto
2-Bromohexanoyl bromide 95%
Referencia del producto
306924
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
54971-26-5
Peso molecular
257.95
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
TITRATION96.5 - 103.5 %
TITRATION (METHOD)BROMINE COMBUSTION
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE