Nombre del producto
Ácido (±) -6- hidroxi -2,5,7,8-tetrametilcromano-2- carboxílico 97%
Referencia del producto
238813
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
53188-07-1
Peso molecular
250.29
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Chunks
TITRATION (T) NAOH 0.1M96.5 - 103.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE