MilliporeSigma
SY3H99DEEF73
Synthonix Corporation
(4-bromo-5-methylpyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-5-methyl-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-9-6(4-10)2-7(5)8/h2-3,10H,4H2,1H3
Clave InChI
OUOJYBFEYBMKDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25527.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25527.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)