MilliporeSigma
SY3H998DB754
Synthonix Corporation
2-methyl-3-oxo-2,4-dihydro-1H-quinoxaline-6-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-10(14)12-9-4-7(5-13)2-3-8(9)11-6/h2-6,11H,1H3,(H,12,14)
Clave InChI
GMMGMRUFNMLCOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/80170.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80170.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)