MilliporeSigma
SY3H990F920B
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
404.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(tributylstannyl)-1,3-thiazol-2-yl ether
Inchi Code
1S/C4H4NOS.3C4H9.Sn/c1-6-4-5-2-3-7-4;3*1-3-4-2;/h3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2257.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2257.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)