MilliporeSigma
SY3H98B97AEB
Synthonix Corporation
8-Hydroxy-1-naphthaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Iupac Name
8-hydroxy-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O2/c12-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(13)11(8)9/h1-7,13H
Clave InChI
ZEUYQHCPNSUTRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75052.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75052.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)